Merck
COMH04238832
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Butylphenyl)propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O/c1-3-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)4-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HLYLZPUXULIVQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)