Merck
COMH04237E2E
Combi-Blocks, Inc.
N-Allyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-allyl-4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-2-7-13-12(17)10-8-5-3-4-6-9(8)11(16)15-14-10/h2-6H,1,7H2,(H,13,17)(H,15,16)
Clave InChI
RHZKAEYCYUEAML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3485
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3485
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)