COMH04237E0B
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4S/c1-2-16(15(18)19,13-9-5-3-6-10-13)17-22(20,21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17H,2H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
DULROBPPXIHIIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)