Merck
COMH042371F9
Combi-Blocks, Inc.
4-Allyl-5-[1-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)ethyl]-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.85
Número MDL:
Iupac Name
4-allyl-5-[1-(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C15H18ClN3OS/c1-5-6-19-14(17-18-15(19)21)11(4)20-12-7-9(2)13(16)10(3)8-12/h5,7-8,11H,1,6H2,2-4H3,(H,18,21)
Clave InChI
LIZUBNKKKIEKQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)