Merck
COMH04235AE5
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)adamantane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.4
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)-1-adamantanecarboxamide
Inchi Code
1S/C19H23NO2/c1-12(21)16-2-4-17(5-3-16)20-18(22)19-9-13-6-14(10-19)8-15(7-13)11-19/h2-5,13-15H,6-11H2,1H3,(H,20,22)/t13-,14+,15-,19-
Clave InChI
ZTMRQHBDPMLFHM-CSVIQDERSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4404
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)