Merck
COMH04234F3A
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclohexyl-3-[1-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)hydrazino]propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
350.44
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-cyclohexyl-3-[1-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)hydrazino]propanamide
Inchi Code
1S/C16H22N4O3S/c17-20(11-10-15(21)18-12-6-2-1-3-7-12)16-13-8-4-5-9-14(13)24(22,23)19-16/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10-11,17H2,(H,18,21)
Clave InChI
FCAAQYALSRZFGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0138
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0138
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)