Merck
COMH04234EFC
Combi-Blocks, Inc.
4-Propyltetrahydro-2h-pyran-4-carboximidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
4-propyltetrahydro-2H-pyran-4-carboximidamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-2-3-9(8(10)11)4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3,(H3,10,11)
Clave InChI
RWSJXXQNSSBQCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0076
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)