Merck
COMH042340A7
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)quinolin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[6-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H7F4NO/c12-6-1-2-10-8(3-6)9(11(13,14)15)4-7(5-17)16-10/h1-4,17H,5H2
Clave InChI
GTOXFQDLERZVOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1301
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1301
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)