Merck
COMH042335F5
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.58
Número MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-5-3-2-4(8(9)12)6(10)7(5)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
NNDHNNWJECFTJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0142
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)