COMH039FD46D
Combi-Blocks, Inc.
2-tert-Butyl-3-hydroxy-3H-isoindol-1-one
About This Item
Iupac Name
2-tert-butyl-3-hydroxy-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)13-10(14)8-6-4-5-7-9(8)11(13)15/h4-7,10,14H,1-3H3
Clave InChI
XWSTVMBFPMFHDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6609
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)