COM964464262
Combi-Blocks, Inc.
2',7'-Dichlorofluorescein sodium salt
About This Item
Iupac Name
disodium 2-(2,7-dichloro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C20H10Cl2O5.2Na/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26;;/h1-8,23H,(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SZSVOWHDMGIUKH-UHFFFAOYSA-L
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)