COM964462816
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-phenyl-2-(phenylformamido)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-3-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-21-17(20)15(12-13-8-4-2-5-9-13)18-16(19)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,12H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
BRQQPHKRRCUYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)