COM945365480
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylindazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-12-10(6-14)8-3-2-7(5-13)4-9(8)11-12/h2-6H,1H3
Clave InChI
QKWPRHUYVYFVMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)