COM945365446
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(morpholin-4-yl)benzamide
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-morpholinobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-5-8(11(13)15)6-10(7-9)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2,(H2,13,15)
Clave InChI
LAJZANMCOXDKEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4313
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)