Merck
COM514239285
Combi-Blocks, Inc.
4-Fluoro-3-(N-BOC-N-methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
351.23
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H27BFNO4/c1-16(2,3)23-15(22)21(8)14-11-12(9-10-13(14)20)19-24-17(4,5)18(6,7)25-19/h9-11H,1-8H3
Clave InChI
DZZBZFADICZHFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1351
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)