COM514239169
Combi-Blocks, Inc.
1-[1-(tert-Butyldimethylsilyl)indol-5-yl]ethanol
About This Item
Iupac Name
1-(1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indol-5-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C16H25NOSi/c1-12(18)13-7-8-15-14(11-13)9-10-17(15)19(5,6)16(2,3)4/h7-12,18H,1-6H3
InChI key
QGLGBFPNWOYNGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)