Merck
COM497527517
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-4-phenylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.23
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-9-12(7-8-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
CRWNQZTZTZWPOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)