COM497512352
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-7(9)6-4-3-5-8-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
QPNJHVDIRZNKOX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7948
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)