COM497512021
Combi-Blocks, Inc.
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(4-methyl-2,6-dioxotetrahydro-2H-4lambda4,8lambda4-[1,3,2]oxazaborolo[2,3-b][1,3,2]oxazaborol-8-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12BNO6/c1-14-6-10(15)19-13(14,20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
PXRJLBVCVBVLPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-5924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)