Merck
COM497509350
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-chloropropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl 3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clave InChI
OOQHRQQUQCZZHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)