Merck
COM490022838
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-fluoro-4-(propan-2-yloxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-4-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-6(2)12-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OUVYEHDQPSHXSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2924
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-2924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)