COM490021317
Combi-Blocks, Inc.
Perfluorohexanoyl fluoride
About This Item
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C6F12O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18
Clave InChI
XATLHBQMSOZWBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)