Merck
COM490020587
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2E)-2-(Hydroxyimino)ethyl]-5-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-nitrosoethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-8-3-2-7(4-5-10-12)9(11)6-8/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clave InChI
IHRVJIJXCQLGPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)