COM448685911
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]pyridine-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-18(2,3)23-17(21)14-9-10-19-15(11-14)12-5-7-13(8-6-12)16(20)22-4/h5-11H,1-4H3
Clave InChI
NLLRSUQFHZDZOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4689
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)