Merck
COM448685671
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-4-(3-trifluoromethoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F4O3/c15-12-7-9(13(19)20)4-5-11(12)8-2-1-3-10(6-8)21-14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
Clave InChI
GRJKBRHMTKKIOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2714
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)