Merck
COM448685657
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-(2,5-dichlorophenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.56
Número MDL:
Iupac Name
2',5,5'-trichloro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7Cl3O2/c14-9-1-2-12(16)11(6-9)7-3-8(13(17)18)5-10(15)4-7/h1-6H,(H,17,18)
Clave InChI
ASEFQNSGEQMJPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2168
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)