Merck
COM448685541
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(2,6-difluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-2',6'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClF2O2/c14-9-6-7(4-5-8(9)13(17)18)12-10(15)2-1-3-11(12)16/h1-6H,(H,17,18)
Clave InChI
VQDVFCVHUARFIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0214
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0214
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)