Merck
COM448685259
Combi-Blocks, Inc.
6-(4-Methoxyphenyl)picolinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
6-(4-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-10-7-5-9(6-8-10)11-3-2-4-12(14-11)13(15)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
AKGIUKXMBSFGMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6439
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6439
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)