Merck
COM448685226
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Hydroxyphenyl)isonicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-hydroxyphenyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO3/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-7-13-6-5-10(11)12(15)16/h1-7,14H,(H,15,16)
Clave InChI
LPRGOILDLJZQEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6092
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)