Merck
COM448685060
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O2/c14-13(15,16)18-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
Clave InChI
ZEZXSNOQLCKMNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1837
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)