Merck
COM448685047
Combi-Blocks, Inc.
2-[3-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2'-hydroxy-N,N-dimethyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c1-16(2)15(18)12-7-5-6-11(10-12)13-8-3-4-9-14(13)17/h3-10,17H,1-2H3
Clave InChI
WCASFNPWKFUQAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1789
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1789
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)