Merck
COM448684473
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-isopropyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-4-17-13(16)10-5-6-12-11(7-10)14-8-15(12)9(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3
Clave InChI
REWGFANBMHYIAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)