COM448684374
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 7-bromo-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-7(11)9-8(4-6)12-5-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ZLESNNUDCIVTRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9169
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)