COM448677167
Combi-Blocks, Inc.
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7N3O/c12-8-9-4-1-2-5-10(9)15-11-13-6-3-7-14-11/h1-7H
Clave InChI
FRWUEBTUQAVVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-8114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)