Merck
COM448673291
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(3-nitropyridin-4-ylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(3-nitro-4-pyridinyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N4O4/c1-15(2,3)23-14(20)18-8-5-11(6-9-18)17-12-4-7-16-10-13(12)19(21)22/h4,7,10-11H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
YOJSYAFBZQFPEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3772
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)