Merck
COM448673143
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-12-6-7-13-10-5-3-2-4-9(10)8-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
VBDRUXUBOLEWEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3621
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3621
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)