Merck
COM448669795
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 3-[(2-bromobenzene)sulfonyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
376.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-[(2-bromophenyl)sulfonyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18BrNO4S/c1-14(2,3)20-13(17)16-8-10(9-16)21(18,19)12-7-5-4-6-11(12)15/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
UZWSTXZVMHSKLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5802
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)