Merck
COM448669495
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.29
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C16H13FN2O/c1-11(20)19-16(14-6-8-15(17)9-7-14)13-4-2-12(10-18)3-5-13/h2-9,16H,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
HBDSWDUDNYFTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)