Merck
COM448669323
Combi-Blocks, Inc.
2-(Propylamino)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(propylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10-6-4-3-5-9(10)8-11/h3-6,12H,2,7H2,1H3
Clave InChI
KIIOPQYCYPGLIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5131
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5131
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)