Merck
COM448668655
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2,4-diethoxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-diethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2/c1-3-12-7-6(9)5-10-8(11-7)13-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZCDUGAGUVHOMPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1022
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)