Merck
COM448667815
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 2,4,6-trichlorophenolate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.43
Número MDL:
Iupac Name
sodium 2,4,6-trichlorobenzenolate
Inchi Code
1S/C6H3Cl3O.Na/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H;/q;+1/p-1
Clave InChI
MWWVVWIHGYXNNR-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-7087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)