COM448667365
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloropropiophenone
About This Item
Iupac Name
2-chloro-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clave InChI
AXCPQHPNAZONTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-0571
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-0571
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)