Merck
COM448666113
Combi-Blocks, Inc.
2-(Ethylamino)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-ethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
CXGFWBPQQXZELI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)