COM448666015
Combi-Blocks, Inc.
Trichloroacetic acid 2-ethoxyethyl ester
About This Item
Iupac Name
2-ethoxyethyl trichloroacetate
Inchi Code
1S/C6H9Cl3O3/c1-2-11-3-4-12-5(10)6(7,8)9/h2-4H2,1H3
Clave InChI
LEGOWVFXOHMHKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5037
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)