Merck
COM448665924
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxycarbonyl-5,6-dihydro-2-methyl-4H-pyran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-11-9(10)8-5-4-6-12-7(8)2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BWVSWJMSYLYIJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)