Merck
COM448663825
Combi-Blocks, Inc.
4-Boc-1-[(4-bromobenzene)sulfonyl]homopiperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
419.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4S/c1-16(2,3)23-15(20)18-9-4-10-19(12-11-18)24(21,22)14-7-5-13(17)6-8-14/h5-8H,4,9-12H2,1-3H3
Clave InChI
RWITZYGOTODACS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)