Merck
COM448663592
Combi-Blocks, Inc.
2-Iodobenzenesulfonic acid dihydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H5IO3S.2H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;;/h1-4H,(H,8,9,10);2*1H2
Clave InChI
KTRRNQJQOURTCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)