COM448656676
Combi-Blocks, Inc.
3-(Aminomethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
HNENXADRSCEPIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-3183
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-3183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)