Merck
COM448643293
Combi-Blocks, Inc.
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2FN2/c11-7-4-8(12)9(13)3-6(7)10-5-14-1-2-15-10/h3-4,10,14-15H,1-2,5H2
Clave InChI
UXYATDLPBMRWFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8750
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)