COM448642854
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2S)-2-aminobutanoate
About This Item
Iupac Name
methyl (2S)-2-aminobutanoate
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
ZZWPOYPWQTUZDY-BYPYZUCNSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)